ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transferschlauch, Tygon® A-60-F, 3/16" ID x 5/16“ AD; 50 Ft
Masterflex® Transferschlauch, Tygon® A-60-F, 3/16" ID x 5/16“ AD; 50 Ft
Catalog # MFLX95710-20
CE certificate
undefined
Masterflex® Transferschlauch, Tygon® A-60-F, 3/16" ID x 5/16“ AD; 50 Ft
Catalog # MFLX95710-20
CE certificate
About this item
Bleiben Sie konform bei Lebensmittelanwendungen.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Dieser Schlauch ist Ideal für die Lebensmittel-, Milchprodukte und Getränkeindustrieen. Zu den Eigenschaften gehören Hitze-, Ozon- und UV-Lichtbeständigkeit; nicht alternd; nicht oxidierend; überlegene Säure- und Alkalibeständigkeit. Die Schläuche werden nach GMP-Richtlinien hergestellt und haben einen Temperaturbereich von -60 bis 275 °F (-51 bis 135 °C). Mit Autoklav sterilisieren.
  • Schlauch Außen-Ø:
    8 mm (0,3125")
  • Schlauch Innen-Ø:
    4,8 mm (0,1875")
  • Wandstärke:
    1,6 mm
  • Max. Druck:
    0,9 bar (13 psi)
  • Max. temperature:
    135 °C (275 °F)
  • Farbe:
    Beige
  • Bezeichnung:
    Transferschlauch, Tygon® A-60-F, 3/16" ID x 5/16" AD; 50 Ft
  • Länge:
    15,2 m
  • Seq:
    08
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    95710-20
  • GMP compliant:
    Ja
  • Length per pack:
    15,2 m (50 ft.)
  • Regulatory approvals:
    FDA;NSF-51
  • Sterilisation method autoclave:
    Ja
  • Sterilisation method EtO:
    Nein
  • Sterilisation method gamma:
    Nein
  • Min. temperature:
    –51 °C (–60 °F)
  • Garantie:
    1 Jahr
  • Working pressure:
    0,9 bar (13 psi)
  • Clarity:
    Opak
  • Schlauchmaterial:
    Tygon® A-60-F
  • VE:
    50 Feet
Frequently Bought Together