ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transferschlauch, Tygon® ND-100-65, 3/32" ID x 9/32“ AD; 50 Ft
Katalognr. MFLX95666-21
CE certificate
undefined
Masterflex® Transferschlauch, Tygon® ND-100-65, 3/32" ID x 9/32“ AD; 50 Ft
Katalognr. MFLX95666-21
CE certificate
Über diesen Artikel
Vollständige Entleerung.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Zusammensetzung: ND-100-65Anwendungen: Anwendungen in pharmazeutischer und biotechnologischer Forschung.Merkmale:DEHP-frei, phthalatefrei. Nicht benetzte Oberfläche ermöglicht vollständige Entwässerung. Klebbar, schweißbar. Klar.Zertifizierung: USP Klasse VI, REACH, ISO 10993Temperaturbereich: -44 bis 165 °F (-42 bis 74 °C)Sterilisation: Autoklav, Ethylenoxid oder Bestrahlung.
  • Schlauch Außen-Ø:
    14,3 mm (0,5625")
  • Schlauch Innen-Ø:
    9,5 mm (0,375")
  • Wandstärke:
    2,4 mm
  • Max. Druck:
    2,1 bar (30 psi)
  • Max. temperature:
    73 °C (165 °F)
  • Farbe:
    Durchscheinend
  • Bezeichnung:
    Transferschlauch, Tygon® ND-100-65, 3/8" ID x 9/16" AD; 50 Ft
  • Länge:
    15,2 m
  • Seq:
    15
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    95666-21
  • Length per pack:
    15,2 m (50 ft.)
  • Regulatory approvals:
    DEHP-frei;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Ja
  • Sterilisation method EtO:
    Ja
  • Sterilisation method gamma:
    Ja
  • Min. temperature:
    –48 °C (–55 °F)
  • Working pressure:
    2,1 bar (30 psi)
  • Clarity:
    Durchscheinend
  • Schlauchmaterial:
    Tygon® ND-100-65
  • VE:
    50 Feet
Frequently Bought Together