Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® 2475 High Purity, 3/8" ID x 1/2" OD; 50 Ft
MFLX95635-55
CE certificate
Widersteht Ablagerungen und Bakterienwachstum.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Schlauchgröße: 3/8" ID x 1/2" AD
Zusammensetzung: TYGON 2475Anwendungen: Empfindliche Flüssigkeitsübertragungen, die eine hohe Reinheit erfordern.Merkmale: Frei von Weichmachern, glatte Innenfläche (verhindert die Ansammlung von Partikeln und das Wachstum von Bakterien), sichere Entsorgung durch Verbrennung und ungiftig. Transparent.Zertifizierung: Harz entspricht FDA- und USP 23 Klasse VI Vorgaben. Herstellung der Schläuche gemäß GMP.Temperaturbereich: -94 bis 130 °F (-70 bis 54 °C)Sterilisation: Mit Ethylenoxid oder Gammabestrahlung.
- Schlauch Außen-Ø:12,7 mm (0,5")
- Schlauch Innen-Ø:9,5 mm (0,375")
- Wandstärke:1,6 mm
- Max. Druck:1,4 bar (20 psi)
- Max. temperature:52 °C (125 °F)
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Transferschlauch, Tygon® 2475, Hohe Reinheit, 3/8" ID x 1/2“ AD; 50 Ft
- Länge:15,24 m
- Seq:07
- Environmentally Preferable:
- Modell:95635-55
- GMP compliant:Yes
- Length per pack:15,24 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:FDA;USP
- Sterilisation method autoclave:No
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Min. temperature:–70 °C (–94 °F)
- Max. vacuum:760 mm Hg (29,9" Hg)
- Working pressure:1,4 bar (20 psi)
- Clarity:Translucent
- Schlauchmaterial:Tygon® 2475
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together