Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® 2475 I.B. Reinforced, 1" ID x 1-3/8" OD; 25 Ft
Catalog # MFLX95360-55
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Ermöglicht die visuelle Verfolgung der Proben.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Zusammensetzung: TYGON® 2475 I.B.Anwendungen: Pharmazeutische und kosmetische Verarbeitung, deionisierte Wassersysteme, Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme, Chemikalientransfer, Konservierungsmittel und sterile Abfüllanlagen.Merkmale: Frei von Weichmachern, glatte Innenfläche (verhindert die Ansammlung von Partikeln und das Wachstum von Bakterien) und ungiftig. Transparent.Zertifizierung: Harz entspricht FDA-Vorgaben (21 CFR 177,1550) und entspricht NSF-Kriterien. Herstellung der Schläuche gemäß GMP.Temperaturbereich: -94 bis 125 °F (-70 bis 52 °C)Sterilisation: Mit Ethylenoxid oder Gammabestrahlung.
- Schlauch Außen-Ø:35 mm (1.375")
- Schlauch Innen-Ø:25,4 mm (1")
- Wandstärke:4,8 mm
- Max. Druck:8,6 bar (125 psi)
- Max. temperature:52 °C (125 °F)
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Transferschlauch® 2475 I.B. Verstärkt, 1" ID x 1-3/8" AD; 25 Ft
- Länge:7,62 m
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Modell:95360-55
- Biegeradius:88,9 mm (3,5")
- Length per pack:7,62 m (25 ft.)
- Regulatory approvals:USP
- Sterilisation method autoclave:No
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes, up to 45 kGy
- Min. temperature:–70 °C (–94 °F)
- Max. vacuum:760 mm Hg (29,9" Hg)
- Working pressure:8,6 bar (125 psi)
- Clarity:Clear
- Schlauchmaterial:Tygon® 2475 I.B.
- VE:25 Feet
Frequently Bought Together