Masterflex® Transferschlauch, Tygon® 2475 I.B. Verstärkt, 1/4" ID x 1/2" AD; 50 Ft
Catalog # MFLX95360-50
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Ermöglicht die visuelle Verfolgung der Proben.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Schlauchgröße: 1/4" ID x 1/2" AD
Zusammensetzung: TYGON® 2475 I.B.Anwendungen: Pharmazeutische und kosmetische Verarbeitung, deionisierte Wassersysteme, Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme, Chemikalientransfer, Konservierungsmittel und sterile Abfüllanlagen.Merkmale: Frei von Weichmachern, glatte Innenfläche (verhindert die Ansammlung von Partikeln und das Wachstum von Bakterien) und ungiftig. Transparent.Zertifizierung: Harz entspricht FDA-Vorgaben (21 CFR 177,1550) und entspricht NSF-Kriterien. Herstellung der Schläuche gemäß GMP.Temperaturbereich: -94 bis 125 °F (-70 bis 52 °C)Sterilisation: Mit Ethylenoxid oder Gammabestrahlung.
- Schlauch Außen-Ø:12,7 mm (0,5")
- Schlauch Innen-Ø:6,4 mm (0,25")
- Wandstärke:3,2 mm
- Max. Druck:15,5 bar (225 psi)
- Max. temperature:52 °C (125 °F)
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Transferschlauch® 2475 I.B. Verstärkt, 1/4" ID x 1/2" AD; 50 Ft
- Länge:15,2 m
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:95360-50
- Biegeradius:9,5 mm (0,375")
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:USP
- Sterilisation method autoclave:Nein
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Ja, bis zu 45 kGy
- Min. temperature:–70 °C (–94 °F)
- Max. vacuum:760 mm Hg (29,9" Hg)
- Working pressure:15,5 bar (225 psi)
- Clarity:Klar
- Schlauchmaterial:Tygon® 2475 I.B.
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together