Masterflex® Microbore Transferschlauch, Tygon® ND-100-80, 0.050" ID x 0.090" AD; 500 Ft
MFLX06420-05
Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Knicken und Zusammenfallen.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Zusammensetzung: Tygon ND-100-80
Anwendungen: Allgemeine Verwendung im Labor und in der Pharmazie, insbesondere bei Präzisions-Einspritz- oder Dosieranwendungen. Auch sehr gut geeignet für Peristaltikpumpenanwendungen mit geringem Durchfluss.
Eigenschaften: Extrem flexibel. Ungiftig; nicht pyrogen; biokompatibel. Kristallklar.
Zertifizierungen: Harz entspricht USP Klasse VI Anforderungen,DEHP-frei.
Temperaturbereich: -31 bis 185°F (–35 bis 85°C)
Sterilisation: Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung.
- Schlauch Außen-Ø:2,29 mm (0,09")
- Schlauch Innen-Ø:1,27 mm (0,05")
- Wandstärke:0,508 mm
- Max. temperature:85 °C (185 °F)
- Farbe:Durchscheinend
- Bezeichnung:Microbore Transferschlauch, Tygon® ND-100-80, 0,050" ID x 0,090" AD; 500 Ft
- Länge:152 m
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:152 m (500 ft.)
- Regulatory approvals:DEHP-frei;USP
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Ja
- Min. temperature:–31 °C (–25 °F)
- Clarity:Durchscheinend
- Schlauchmaterial:Tygon® ND-100-80
- VE:500 Feet
Frequently Bought Together