Masterflex® Transfer Tubing, Versilon™ A-60-G, ⁵⁄₁₆" ID × ½" OD, 50 ft.
MFLX06410-09
CE certificate
Widersteht Chemikalien und UV-Licht.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Schlauchgröße: 5/16" ID x 1/2" AD
Dieser Schlauch ist ideal für Anwendungen die Beständigkeit gegen Chemikalien, Hitze, Ozon und ultraviolettes (UV) Licht erfordern. Nicht leitend, heißsiegelbar, alterungsbeständig, nicht oxidierend, mit überlegener Säure- und Alkalibeständigkeit sind seine Eigenschaften. Sie werden gemäß GMP hergestellt. Der Temperaturbereich beträgt -60 bis 135 °C (-75 bis 275 °F). Können mit dem Autoklav sterilisiert werden.
- Schlauch Außen-Ø:12,7 mm (0,5")
- Schlauch Innen-Ø:8 mm (0,3125")
- Wandstärke:2,4 mm
- Max. Druck:0,8 bar (12 psi)
- Max. temperature:132 °C (270 °F)
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Transfer Tubing, Versilon™ A-60-G, ⁵⁄₁₆" ID × ½" OD, 50 ft.
- Länge:15,2 m
- Seq:17
- Environmentally Preferable:
- Modell:06410-09
- GMP compliant:Ja
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:NSF-51
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Ja
- Min. temperature:–51 °C (–60 °F)
- Garantie:1 Jahr
- Working pressure:0,8 bar (12 psi)
- Clarity:Opak
- Schlauchmaterial:Versilon™ A-60-G
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together