Masterflex® Transferschlauch, Flexibles Vinyl, 1" ID x 1-1/4“ AD; 50 Ft
MFLX06405-36
CE certificate
Für generelle Anwendungen geeignet.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Schlauchgröße: 1" ID x 1 1/4" AD
Die Schläuche sind ideal für allgemeine Laboranwendungen. Zu den Merkmalen gehören eine gute Chemikalien- und Abriebfestigkeit, Geruchlosigkeit, Ungiftigkeit und Transparenz. Die Schläuche werden nach GMP-Richtlinien hergestellt und haben einen Temperaturbereich von -45 bis 180 °F (-43 bis 82 °C). Kann mit Ethylenoxid sterilisiert werden.
- Schlauch Außen-Ø:31,8 mm (1,25")
- Schlauch Innen-Ø:25,4 mm (1")
- Wandstärke:3,2 mm
- Max. Druck:1,6 bar (23 psi)
- Max. temperature:82 °C (180 °F)
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Transferschlauch, Flexibles Vinyl, 1" ID x 1 1/4“ AD; 50 Ft
- Länge:15,2 m
- Seq:10
- Environmentally Preferable:
- Modell:06405-36
- GMP compliant:Ja
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Sterilisation method autoclave:Nein
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Nein
- Min. temperature:–43 °C (–45 °F)
- Garantie:1 Jahr
- Working pressure:1,6 bar (23 psi)
- Clarity:Durchscheinend
- Schlauchmaterial:Vinyl
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together