Masterflex® Transferschlauch, PVC, 3/8" ID x 5/8“ AD; 50 Ft
Catalog # MFLX96605-10
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Oxidation und Bakterienprobleme stoppen.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager—die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Dieser Schlauch ist extrem flexibel, transparent und beständig gegen Oxidation, Bakterien und eine Vielzahl von Chemikalien. PVC-Schläuche entsprechen FDA CFR Titel 21 177.101.
- Schlauch Außen-Ø:16 mm (0.625")
- Schlauch Innen-Ø:9,6 mm (0,375")
- Wandstärke:3,2 mm
- Max. Druck:4,5 bar (65 psi)
- Max. temperature:74 °C (165 °F)
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Transferschlauch, PVC, 3/8" ID x 5/8“ AD; 50 Ft
- Länge:15,2 m
- Seq:10
- Environmentally Preferable:
- Modell:96605-10
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:FDA
- Sterilisation method autoclave:Nein
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Ja
- Min. temperature:–41 °C (–41 °F)
- Working pressure:65 psi
- Clarity:Durchscheinend
- Schlauchmaterial:PVC
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together