Masterflex® Transferschlauch, Flexibles PVC, 5/8" ID x 7/8" AD; 50 Ft
MFLX95505-42
So flexibel wie Sie es benötigen.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Schlauchgröße: 5/8" ID x 7/8" OD
Anwendungen: Analytische Instrumente, generelles Labor. Zur Übertragung von Flüssigkeiten, Gasen und anorganischen Chemikalien in Labor-, Farb-, Pigment- und Seifendosierungsanwendungen.
Eigenschaften:Ungiftige, DEHP-freie Formel. Flexibel, kleine Biegeradien. Transparent; ermöglicht eine visuelle Inspektion und Durchflussüberwachung.
Zertifizierungen: FDA-konform, Proposition 65 REACH
Temperaturbereich: -58 bis 165°F (–50 bis 73°C)
Sterilisation: Autoklav.
- Schlauch Außen-Ø:22,4 mm (0.875")
- Schlauch Innen-Ø:16 mm (0,625")
- Wandstärke:3,2 mm
- Max. Druck:1,45 bar (21 psi)
- Max. temperature:73 °C (165 °F)
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Transferschlauch, Flexibles PVC, 5/8" ID x 7/8" AD; 50 Ft
- Länge:15,2 m
- Seq:13
- Environmentally Preferable:
- Modell:95505-42
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:FDA;DEHP-frei
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Nein
- Sterilisation method gamma:Nein
- Min. temperature:–50 °C (–58 °F)
- Working pressure:21 psi
- Clarity:Durchscheinend
- Schlauchmaterial:PVC
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together