ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transferschlauch, Flexibles PVC, 1/8" ID x 1/4" AD; 50 Ft
Katalognr. MFLX95505-06
undefined
Masterflex® Transferschlauch, Flexibles PVC, 1/8" ID x 1/4" AD; 50 Ft
Katalognr. MFLX95505-06
Über diesen Artikel
So flexibel wie Sie es benötigen.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Anwendungen: Analytische Instrumente, generelles Labor. Zur Übertragung von Flüssigkeiten, Gasen und anorganischen Chemikalien in Labor-, Farb-, Pigment- und Seifendosierungsanwendungen.
Eigenschaften:Ungiftige, DEHP-freie Formel. Flexibel, kleine Biegeradien. Transparent; ermöglicht eine visuelle Inspektion und Durchflussüberwachung.
Zertifizierungen: FDA-konform, Proposition 65 REACH
Temperaturbereich: -58 bis 165°F (–50 bis 73°C)
Sterilisation: Autoklav.
  • Schlauch Außen-Ø:
    6,4 mm (0,25")
  • Schlauch Innen-Ø:
    3,2 mm (0,125")
  • Wandstärke:
    1,6 mm
  • Max. Druck:
    3 bar (43 psi)
  • Max. temperature:
    73 °C (165 °F)
  • Farbe:
    Transparent
  • Bezeichnung:
    Transferschlauch, Flexibles PVC, 1/8" ID x 1/4" AD; 50 Ft
  • Länge:
    15,2 m
  • Seq:
    05
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    95505-06
  • Length per pack:
    15,2 m (50 ft.)
  • Regulatory approvals:
    FDA;DEHP-frei
  • Sterilisation method autoclave:
    Ja
  • Sterilisation method EtO:
    Nein
  • Sterilisation method gamma:
    Nein
  • Min. temperature:
    –50 °C (–58 °F)
  • Working pressure:
    43 psi
  • Clarity:
    Durchscheinend
  • Schlauchmaterial:
    PVC
  • VE:
    50 Feet
Frequently Bought Together