Masterflex® Transfer Tubing, PVC Reinforced, 1" ID x 1-5/16" OD; 100 Ft
Katalognr. MFLX06602-22
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Strapazierfähiger als Standard-PVC.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Anwendungen: Hochdruckanwendung, Verarbeitung von Lebensmitteln und Getränken.
Eigenschaften: Gute Säure- und Laugenbeständigkeit und Alterungseigenschaften. Weißes Polyestergarn mit orangefarbenem Markierungsgarn, eingebettet in eine transparente PVC-Wand.
Zertifizierung: Harz entspricht FDA-Vorgaben (21 CFR 177.199) und entspricht USDA-Kriterien. NSF-gelistet (Standard 51) mit 3A Hygienestandards für Milchprodukte.
Temperaturbereich: -5 bis 180 °F (-21 bis 82 °C). NSF-Temperatur bis 140 °F.
Sterilisation: Ethylenoxid.
- Schlauch Außen-Ø:33,3 mm (1,3125")
- Schlauch Innen-Ø:25,4 mm (1")
- Wandstärke:3,81 mm
- Max. Druck:9 bar (130 psi)
- Max. temperature:82 °C (180 °F)
- Bezeichnung:Transferschlauch, PVC-Verstärkt, 1" ID x 1-5/16" AD; 100 ft., weißes Garn mit orangefarbenem Faden in eine transparente Wandung eingebettet
- Länge:30,5 m
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:06602-22
- Length per pack:30,5 m (100 ft.)
- Regulatory approvals:3A;FDA;NSF-51
- Sterilisation method autoclave:No
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–21 °C (–5 °F)
- Working pressure:130 psi
- Clarity:Translucent
- Schlauchmaterial:PVC, reinforced
- VE:100 Feet
Frequently Bought Together