ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transferschlauch, PVC-Verstärkt, 1/4" ID x 7/16“ AD; 100 Ft
Masterflex® Transferschlauch, PVC-Verstärkt, 1/4" ID x 7/16“ AD; 100 Ft
Catalog # MFLX06602-12
CE certificate
undefined
Masterflex® Transferschlauch, PVC-Verstärkt, 1/4" ID x 7/16“ AD; 100 Ft
Catalog # MFLX06602-12
CE certificate
About this item
Strapazierfähiger als Standard-PVC.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Schlauchgröße: 1/4" ID x 7/16 100' Pro Packung
Anwendungen: Hochdruckanwendung, Verarbeitung von Lebensmitteln und Getränken.
Eigenschaften: Gute Säure- und Laugenbeständigkeit und Alterungseigenschaften. Weißes Polyestergarn mit orangefarbenem Markierungsgarn, eingebettet in eine transparente PVC-Wand.
Zertifizierung: Harz entspricht FDA-Vorgaben (21 CFR 177.199) und entspricht USDA-Kriterien. NSF-gelistet (Standard 51) mit 3A Hygienestandards für Milchprodukte.
Temperaturbereich: -5 bis 180 °F (-21 bis 82 °C). NSF-Temperatur bis 140 °F.
Sterilisation: Ethylenoxid.
  • Schlauch Außen-Ø:
    11,2 mm (0,4375")
  • Schlauch Innen-Ø:
    6,4 mm (0,25")
  • Wandstärke:
    2,59 mm
  • Max. Druck:
    20,7 bar (300 psi)
  • Max. temperature:
    82 °C (180 °F)
  • Bezeichnung:
    Transferschlauch, PVC-Verstärkt, 1/4" ID X 7/16" AD; 100 ft., weißes Garn mit orangefarbenem Faden in eine transparente Wandung eingebettet
  • Länge:
    30,5 m
  • Seq:
    03
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    06602-12
  • Length per pack:
    30,5 m (100 ft.)
  • Regulatory approvals:
    3A;FDA;NSF-51
  • Sterilisation method autoclave:
    Nein
  • Sterilisation method EtO:
    Ja
  • Sterilisation method gamma:
    Nein
  • Min. temperature:
    –21 °C (–5 °F)
  • Working pressure:
    300 psi
  • Clarity:
    Durchscheinend
  • Schlauchmaterial:
    PVC, reinforced
  • VE:
    100 Feet
Frequently Bought Together