Masterflex® Transferschlauch, PVC-Verstärkt, 3/16" ID X 3/8“ AD; 100 Ft
MFLX06602-10
CE certificate
Strapazierfähiger als Standard-PVC.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Schlauchgröße: 3/16" ID X 3/8" AD
Anwendungen: Hochdruckanwendung, Verarbeitung von Lebensmitteln und Getränken.
Eigenschaften: Gute Säure- und Laugenbeständigkeit und Alterungseigenschaften. Weißes Polyestergarn mit orangefarbenem Markierungsgarn, eingebettet in eine transparente PVC-Wand.
Zertifizierung: Harz entspricht FDA-Vorgaben (21 CFR 177.199) und entspricht USDA-Kriterien. NSF-gelistet (Standard 51) mit 3A Hygienestandards für Milchprodukte.
Temperaturbereich: -5 bis 180 °F (-21 bis 82 °C). NSF-Temperatur bis 140 °F.
Sterilisation: Ethylenoxid.
- Schlauch Außen-Ø:9,6 mm (0.375")
- Schlauch Innen-Ø:4,8 mm (0,1875")
- Wandstärke:2,62 mm
- Max. Druck:21,7 bar (315 psi)
- Max. temperature:82 °C (180 °F)
- Bezeichnung:Transferschlauch, PVC-Verstärkt, 3/16" ID X 3/8" AD; 100 ft., weißes Garn mit orangefarbenem Faden in eine transparente Wandung eingebettet
- Länge:30,5 m
- Seq:08
- Environmentally Preferable:
- Modell:06602-10
- Length per pack:30,5 m (100 ft.)
- Regulatory approvals:3A;FDA;NSF-51
- Sterilisation method autoclave:Nein
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Nein
- Min. temperature:–21 °C (–5 °F)
- Working pressure:315 psi
- Clarity:Durchscheinend
- Schlauchmaterial:PVC, reinforced
- VE:100 Feet
Frequently Bought Together