Masterflex® Transferschlauch, Esterbasiertes Polyurethan, 1/8" ID x 3/16" AD; 100 Ft
Katalognr. MFLX95680-02
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Sorgenfreier auf Erdöl basierender Transfer.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Schlauchgröße: 1/8" ID x 3/16" OD
Die Schläuche sind ideal für den hochreinen, allgemeinen Labortransfer auf Erdölbasis. Zu den Merkmalen gehören Weichmacherfreiheit, geringe Extrahierbarkeit, gute Kältebeständigkeit, gute Beständigkeit gegen erdölbasierte Chemikalien und hohe Zugfestigkeit. Nicht zur Verwendung mit wässrigen Lösungen empfohlen. Der Temperaturbereich beträgt -70 bis 185 °F (-56 bis 85 °C). Kann mit Ethylenoxid sterilisiert werden.
- Schlauch Außen-Ø:4,8 mm (0,1875")
- Schlauch Innen-Ø:3,2 mm (0,125")
- Wandstärke:0,8 mm
- Max. Druck:5 bar (72 psi)
- Max. temperature:93 °C (200 °F)
- Farbe:Natur
- Bezeichnung:Transferschlauch, Esterbasiertes Polyurethan, 1/8" ID x 3/16" AD; 100 Ft
- Länge:30,5 m
- Seq:07
- Environmentally Preferable:
- Modell:95680-02
- Biegeradius:12,7 mm (0,5")
- Length per pack:30,5 m (100 ft.)
- Sterilisation method autoclave:Nein
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Nein
- Min. temperature:–73 °C (–100 °F)
- Max. vacuum:29,9" Hg
- Working pressure:5 bar (72 psi)
- Clarity:Durchscheinend
- Schlauchmaterial:Ester-based PU
- VE:100 Feet
Frequently Bought Together