MasterflexŽ Transferschlauch, Versilon⢠C-544-A IB, 1/2" ID x 3/4" AD; 100 Ft
MFLX95637-02
Keine Weichmacher.
- Ideal fĂźr Allzweck-, Einweg- und erweiterte FlĂźssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktfßhrend bei der Auswahl an Formulierungen fßr weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen fßr den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfßgbar
- BehĂśrdliche Genehmigungen fĂźr Ihre spezielle Anwendung
Der Versilon⢠C-544-A IB Druckschlauch aus Polyurethan auf Etherbasis ist ideal fĂźr den Transfer abrasiver und viskoser Schlämme, Instrumentensteuerleitungen, Lebensmittel- und Kosmetikverarbeitung und KĂźhlmittelrĂźckgewinnungssysteme. Zu den Eigenschaften gehĂśren auĂergewĂśhnliche Abrieb- und ReiĂfestigkeit sowie ausgezeichnete Beständigkeit gegen Ăle, Fette und Kraftstoffe. Der transparente Schlauch ist weichmacherfrei und hat einen Temperaturbereich von -100 bis 180 °F (-73,3 bis 82,2 °C). FDA-, NSF 51- und NSF 61-konform. Nicht zur Sterilisation empfohlen.
- Schlauch AuĂen-Ă:19,1 mm (0,75")
- Schlauch Innen-Ă:12,8 mm (0,5")
- Wandstärke:3,2 mm
- Max. Druck:13,4 bar (195 psi)
- Max. temperature:82 °C (180 °F)
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Transferschlauch, Versilon⢠C-544-A IB, 1/2" ID x 3/4" AD; 100 Ft
- Länge:30,5 m
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:95637-02
- Length per pack:30,5 m (100 ft.)
- Regulatory approvals:FDA;NSF-61
- Sterilisation method autoclave:Nein
- Sterilisation method EtO:Nein
- Sterilisation method gamma:Nein
- Min. temperature:â73 °C (â100 °F)
- Garantie:Sofort einsatzbereite Systeme
- Working pressure:13,4 bar (195 psi)
- Clarity:Durchscheinend
- Schlauchmaterial:Versilon⢠C-544-A IB
- VE:100 Feet
Frequently Bought Together