ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transferschlauch, Tygon® F-4040-A Treib- und Schmierstoffe, 3/32" ID x 3/16" AD; 50 Ft
Masterflex® Transferschlauch, Tygon® F-4040-A Treib- und Schmierstoffe, 3/32" ID x 3/16" AD; 50 Ft
Catalog # MFLX95633-00
CE certificate
undefined
Masterflex® Transferschlauch, Tygon® F-4040-A Treib- und Schmierstoffe, 3/32" ID x 3/16" AD; 50 Ft
Catalog # MFLX95633-00
CE certificate
About this item
Kein Aufquellen oder Verspröden.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Schlauchgröße: 3/32" ID x 3/16" AD
Die Tygon-Schläuche sind ideal für Kraftstoffe und industrielle Schmiermittel - Benzin, Kerosin, Heizöle, Schneidstoffe und Kühlmittel auf Glykolbasis. Beständig gegen die meisten Kohlenwasserstoffe, Versprödung und Quellung, ozon- und UV-beständig, mit geringer Extrahierbarkeit. Die Schläuche werden nach GMP-Richtlinien hergestellt und haben einen Temperaturbereich von -35 bis 165 °F (-37 bis 74 °C). Sterilisation wird nicht empfohlen.
  • Schlauch Außen-Ø:
    4,8 mm (0,1875")
  • Schlauch Innen-Ø:
    2,4 mm (0,09375")
  • Wandstärke:
    1,2 mm
  • Max. Druck:
    3,6 bar (52 psi)
  • Max. temperature:
    73 °C (165 °F)
  • Farbe:
    Gelb
  • Bezeichnung:
    Transferschlauch, Tygon® F-4040-A Treib- und Schmierstoffe, 3/32" ID x 3/16" AD; 50 Ft
  • Länge:
    15,2 m
  • Seq:
    07
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    95633-00
  • GMP compliant:
    Ja
  • Length per pack:
    15,2 m (50 ft.)
  • Sterilisation method autoclave:
    Nein
  • Sterilisation method EtO:
    Nein
  • Sterilisation method gamma:
    Nein
  • Min. temperature:
    –37 °C (–35 °F)
  • Garantie:
    1 Jahr
  • Working pressure:
    3,6 bar (52 psi)
  • Clarity:
    Durchscheinend
  • Schlauchmaterial:
    Tygon® Fuel and Lubricant
  • VE:
    50 Feet
Frequently Bought Together