Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone, B/T 87; 10 ft
Catalog # MFLX96510-87
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Stellen Sie die optimale Leistung Ihrer Masterflex® B/T-Serien Pumpe sicher.
- Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
- Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Kisten und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Etwas größere Klarheit als peroxidgehärtete Schläuche
- Glatte Oberflächen; niedrigere Proteinbindungsniveaus
- Weniger potenziell auslaugbare Substanzen
- Ideal für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen
Masterflex® B/T®-Pumpenschläuche werden mit extrem engen Toleranzen hergestellt, die auf unsere B/T-Pumpenköpfen passen, wodurch ein genauer, wiederholbarer Fluss und eine lange Lebensdauer der Schläuche gewährleistet werden. Unsere Pumpenschläuche werden im Werk getestet und optisch untersucht, um die beste Leistung Ihrer Peristaltikpumpe zu erzielen.
- Maximale Durchflussrate:18900 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:12,70 mm (0,500")
- Max. Druck:2,4 bar (35 psi)
- Max. temperature:230 °C (446 °F)
- Pump series:B/T
- Bezeichnung:B/T® PerfectPosition® Pumpenschlauch, Platinvernetztes Silikon, B/T 87; 10 ft
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:96510-87
- Length per pack:3 m (10 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–50 °C (–58 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Garantie:Out of box
- Schlauchmaterial:Platin-ausgehärtetes Silikon
- VE:10 Feet
- B/T Masterflex Schlauchgröße:87
- Hose barb size:0,5"
Frequently Bought Together