Masterflex® L/S® 2-Stop Precision Pump Tubing, FDA-Compliant Viton®, L/S 13; 8/Pk
Katalognr. MFLX96428-13
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Für Nahrungsmittel- und Laboranwendungen geeignet.
- Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Schlauchgröße: L/S 13
Anwendungen: Lebensmittel- oder Laboranwendungen, bei denen FDA-Konformität erforderlich ist, Säure- und Lösungsmitteltransfer, Arbeiten bei hohen TemperaturenMerkmale: Gute Chemikalienbeständigkeit, opak schwarz
Mit Masterflex® Multikanal-Pumpenköpfen verwendbar.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:30 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:0,80 mm (0,031")
- Max. Druck:2,7 bar (40 psi)
- Max. temperature:205 °C (400 °F)
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Präzisions-Pumpenschlauch mit 2 Stopps, FDA-konform, Viton®, L/S 13; 8/Pk
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:96428-13
- Length per pack:0,38 m (1,25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):150 °C (302 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;FDA
- Sterilisation method autoclave:No
- Sterilisation method EtO:No
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–32 °C (–25 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Sterilization is not recommended
- Schlauchmaterial:Viton® FDA-compliant
- VE:8
- Hose barb size:0,0625"
- L/S Masterflex tubing size:13
Frequently Bought Together