Technische Daten
Alle Produktkonfigurationen anzeigen- Modell:
- 96419-35
- 96419-24
- 96419-36
- 96419-15
- Length per pack:
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- Max. Druck:
- 2,4 bar (35 psi)
- 2,7 bar (40 psi)
- 1,4 bar (20 psi)
- 2,7 bar (40 psi)
- Min. temperature:
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- Max. temperature:
- 135 °C (275 °F)
- 135 °C (275 °F)
- 135 °C (275 °F)
- 135 °C (275 °F)
- Min. temperature (dynamic):
- –30 °C (–22 °F)
- –30 °C (–22 °F)
- –30 °C (–22 °F)
- –30 °C (–22 °F)
- Max. temperature (dynamic):
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- Max. vacuum:
- 660 mm Hg (26" Hg)
- 660 mm Hg (26" Hg)
- 610 mm Hg (24" Hg)
- 660 mm Hg (26" Hg)
- Pump series:
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- Regulatory approvals:
- ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- Sterilisation:
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Sterilisation method autoclave:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Suction lift H₂O:
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,3 m (27 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- Derzeit ansehen
Technische Daten
Über diesen Artikel
Langlebige Schläuche für alle Masterflex®-Pumpen, die in Ihren Pharma- und Bioprozessanwendungen eingesetzt werden.
- Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Schlauchgröße: L/S 35
- Konformitätszertifikat wird jeder einzelnen Einheit beim Versand beigelegt
Anwendungen:Zell- und Gewebekulturen, pharmazeutische Biotechnologie, allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und lange Lebensdauer erfordern, hochreine Anwendungen, die keinen Kontakt mit aus Tieren gewonnenen Komponenten erfordern
Merkmale:Hitzeverschweißbar, außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit, glatte Oberfläche, lichtdurchlässig
Zertifizierungen:FDA-konform, erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI, hergestellt nach GMP-Richtlinien
Temperaturbereich:-58 bis 275 °F (-50 bis 135 °C)
Sterilisation:Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:2600 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:7,90 mm (0,311")
- Max. Druck:2,4 bar (35 psi)
- Max. temperature:135 °C (275 °F)
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Pumpenschlauch, Puri-Flex, L/S 35, 25 ft.
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Modell:96419-35
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–30 °C (–22 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–50 °C (–58 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Schlauchmaterial:Puri-Flex®
- VE:25 Feet
- Hose barb size:0,375"
- L/S Masterflex tubing size:35