ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® Präzisions-Pumpenschlauch, Puri-Flex®, L/S 25; 25 ft
Masterflex® L/S® Präzisions-Pumpenschlauch, Puri-Flex®, L/S 25; 25 ft
Catalog # MFLX96419-25
CE certificate
undefined
Masterflex® L/S® Präzisions-Pumpenschlauch, Puri-Flex®, L/S 25; 25 ft
Catalog # MFLX96419-25
CE certificate
About this item
Langlebige Schläuche für alle Masterflex®-Pumpen, die in Ihren Pharma- und Bioprozessanwendungen eingesetzt werden.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Schlauchgröße: L/S 25
  • Konformitätszertifikat wird jeder einzelnen Einheit beim Versand beigelegt
Anwendungen:Zell- und Gewebekulturen, pharmazeutische Biotechnologie, allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und lange Lebensdauer erfordern, hochreine Anwendungen, die keinen Kontakt mit aus Tieren gewonnenen Komponenten erfordern
Merkmale:Hitzeverschweißbar, außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit, glatte Oberfläche, lichtdurchlässig
Zertifizierungen:FDA-konform, erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI, hergestellt nach GMP-Richtlinien
Temperaturbereich:-58 bis 275 °F (-50 bis 135 °C)
Sterilisation:Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
  • Maximale Durchflussrate:
    1000 ml/min
  • Schlauch Innen-Ø:
    4,80 mm (0,189")
  • Max. Druck:
    2,4 bar (35 psi)
  • Max. temperature:
    135 °C (275 °F)
  • Pump series:
    L/S
  • Bezeichnung:
    Pumpenschlauch, Puri-Flex, L/S 25, 25 ft.
  • Seq:
    06
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    96419-25
  • Length per pack:
    7,6 m (25 ft.)
  • Max. temperature (dynamic):
    100 °C (212 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
    -30 °C (-22 °F)
  • Regulatory approvals:
    ADCF;FDA;DEHP-frei;phthalatfrei;RoHS;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Ja
  • Sterilisation method EtO:
    Ja
  • Sterilisation method gamma:
    Ja
  • Suction lift H₂O:
    8,8 m (29 ft.)
  • Min. temperature:
    –50 °C (–58 °F)
  • Max. vacuum:
    660 mm Hg (26" Hg)
  • Sterilisation:
    Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung
  • Schlauchmaterial:
    Puri-Flex®
  • VE:
    25 Feet
  • Hose barb size:
    0,1875"
  • L/S Masterflex tubing size:
    25
Frequently Bought Together