Masterflex® L/S® Bulk-Packed Precision Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone, L/S 14; 20 Bags of 25 ft/Bg
Katalognr. MFLX96404-14
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Ausgezeichnete Biokompatibilität, die mehrere Klassifizierungen erfüllt.
- Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Geringfügig klarer als peroxidgehärtete Schläuche
- Glatte Oberflächen; geringere Proteinbindung
- Weniger potenziell auslaugbare Stoffe
Anwendungen: Pharmazeutik, Biotechnologie, peristaltisches Pumpen und LebensmittelanwendungenMerkmale: Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, niedriger Druckverformungsrest, geruchsneutral nicht-toxisch, durchscheinend
Unsere Großpackungen sind in praktischen Kartons mit bis zu 20 versiegelten Beuteln (je nach Schlauchgröße) verfügbar. Durch Großpackungen erübrigt sich die Verwendung einzelner Kartons, wodurch Sie Zeit beim Entpacken sowie Versandkosten sparen. Schläuche werden in 25-ft-Beuteln geliefert.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:130 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:1,60 mm (0,063")
- Max. Druck:2,7 bar (40 psi)
- Max. temperature:230 °C (446 °F)
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Großpackung Präzisions-Pumpenschlauch, Platingehärtetes Silikon, L/S 14; 20 Beutel mit 25 ft/Bt
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:96404-14
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–50 °C (–58 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Garantie:Out of box
- Schlauchmaterial:Platin-ausgehärtetes Silikon
- VE:20
- Hose barb size:0,0625"
- L/S Masterflex tubing size:14
Frequently Bought Together