Masterflex® I/P® Precision Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone, I/P 82; 100 ft
Katalognr. MFLX96403-82
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Die glatte Innenfläche verringert das Risiko des Einschlusses von Partikeln.
- Original Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um eine optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für eine weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
- Keine auslaugbaren Zusatzstoffe schützen empfindliche und teure Flüssigkeiten
Anwendungen: Pharmazeutische, biotechnologische, Peristaltikpumpen- und Lebensmittelanwendungen
Eigenschaften: Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, niedriger Druckverformungsrest, geruchlos, ungiftig, durchscheinend
Für kundenspezifische Schlauchlängen und Konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen die Art, Länge und Menge der Schläuche liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:13000 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:12,70 mm (0,500")
- Max. Druck:1,4 bar (20 psi)
- Max. temperature:230 °C (446 °F)
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, Platingehärtetes Silikon, I/P 82; 100 ft
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Modell:96403-82
- Length per pack:30,4 m (100 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:7 m (23 ft.)
- Min. temperature:–50 °C (–58 °F)
- Max. vacuum:510 mm Hg (20" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Garantie:Out of box
- Schlauchmaterial:Platin-ausgehärtetes Silikon
- VE:100 Feet
- Hose barb size:0,5"
- I/P Masterflex tubing size:82
Frequently Bought Together