Über diesen Artikel
Reduzieren Sie das mikrobiologische Kontaminationsrisiko.
- Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
- Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
- Gamma-empfindliche Etikettierung bestätigt die Behandlung
- I/P® 82 Schlauch hat einen 1/2“ (12,7 mm) Innendurchmesser
- Nimmt 3/16“-Schlauchnippel für Schlauchverbindungen auf
- Konformitätszertifikat wird jeder einzelnen Einheit beim Versand beigelegt
Masterflex® gammabestrahlte Pumpenschläuche schützen Ihre sensiblen Prozesse und Produkte von unbeabsichtigter Kontamination und sie sparen dabei Zeit! Gamma-bestrahlte Schläuche helfen dabei, kostspielige Verzögerungen zu vermeiden, die externe Gammabestrahlungen verursachen können. Die Schläuche werden zweifach verpackt, bevor sie mit Gammabestrahlung sterilisiert werden. Alle versiegelten Schläuche werden mit 32,5 kGy Gammastrahlung bestrahlt, um optimale mikrobielle Kontrolle für einen kritischen Flüssigkeitstransport zu bieten. Die Schlauchkartons sind mit Strahlungsetiketten gekennzeichnet, um auf die Bestrahlung hinzuweisen. Ideal für pharmazeutische und biopharmazeutische Verfahren, sensible Forschung, Einwegsysteme und mehr.
Verfügbare Konfigurationen beinhalten:
Platingehärtetes Silikon
PharMed BPT
C-Flex (001)
Masterflex® platingehärtete Silikonschläuche für Hochleistungs-Präzisionspumpen haben eine weiche Oberfläche ohne auslaugbare Zusatzstoffe oder Weichmacher, um die Reinheit Ihrer Flüssigkeit zu schützen. Verbesserte Klarheit und erleichtert die Durchflussüberwachung. Diese Schläuche eignen sich für allgemeine Anwendungen, in der Biotechnologie sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und entsprechen den Normen der USP-Klasse VI, FDA und 3-A.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können den von Ihnen benötigten Schlauchtyp, die Länge und Menge liefern.
Basierend auf 96410-82 I/P-Präzisions-Pumpenschlauch aus Silikon, (Platingehärtet) für Masterflex I/P-Pumpen.
- Maximale Durchflussrate:13000 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:12,70 mm (0,500")
- Max. temperature:230 °C (446 °F)
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, Gammabestrahltes Platingehärtetes Silikon, I/P 82; 25 ft
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:96119-82
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:7 m (23 ft.)
- Min. temperature:–50 °C (–58 °F)
- Sterilisation:Gamma-Irradiated
- Garantie:1 year
- Schlauchmaterial:Platin-ausgehärtetes Silikon
- VE:25 Feet
- Hose barb size:0,5"
- I/P Masterflex tubing size:82