ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® L/S® Präzisions-Pumpenschlauch mit 2 Stopps, Chem-Durance® Bio, L/S 14; 8/Pk
  MFLX96117-14
undefined
Masterflex® L/S® L/S® Präzisions-Pumpenschlauch mit 2 Stopps, Chem-Durance® Bio, L/S 14; 8/Pk
  MFLX96117-14
Exzellente Chemikalienbeständigkeit und lange Pumpenlebensdauer.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Anwendungen: Labor, pharmazeutische Vorgänge und BiotechnologieMerkmale: Hervorragende chemische Beständigkeit, ausgezeichnete Lebensdauer und Haltbarkeit unter Druck, geringe Aufsplitterung, weichmacherfreie Innenauskleidung mit Elastomermantel, opak
Mit Masterflex® Multikanal-Pumpenköpfen verwendbar.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
  • Maximale Durchflussrate:
    130 ml/min
  • Schlauch Innen-Ø:
    1,60 mm (0,063")
  • Max. Druck:
    2,7 bar (40 psi)
  • Max. temperature:
    74 °C (165 °F)
  • Pump series:
    L/S
  • Bezeichnung:
    L/S® Präzisions-Pumpenschlauch mit 2 Stopps, Chem-Durance® Bio, L/S 14; 8/Pk
  • Seq:
    02
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    96117-14
  • Length per pack:
    0,38 m (1,25 ft.)
  • Max. temperature (dynamic):
    40 °C (104 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
    0 °C (32 °F)
  • Regulatory approvals:
    FDA;DEHP-frei;RoHS;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Ja
  • Sterilisation method EtO:
    Ja
  • Sterilisation method gamma:
    Ja
  • Suction lift H₂O:
    8,8 m (29 ft.)
  • Min. temperature:
    –60 °C (–71 °F)
  • Max. vacuum:
    660 mm Hg (26" Hg)
  • Sterilisation:
    Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung
  • Garantie:
    Sofort einsatzbereite Systeme
  • Schlauchmaterial:
    Chem-Durance® Bio
  • VE:
    8
  • Hose barb size:
    0,0625"
  • L/S Masterflex tubing size:
    14
Frequently Bought Together