Masterflex® I/P® Sanitary Fitting High-Performance Precision Pump Tubing Assembly, PharMed® BPT, I/P 88; 10 ft
Katalognr. MFLX96103-88
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Schützen Sie Ihre lichtempfindlichen Proben.
- Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
- Schlauchgröße: I/P 88
Anwendungen: Zell- und Gewebekulturen, pharmazeutische, lichtempfindliche Proben
Eigenschaften: Ungiftig, nicht hämolytisch, extrem geringe Durchlässigkeit, beständig gegen Säuren, Basen und Oxidationsmittel; heißsiegelfähig, klebbar, formbar, opak-beige.
Erfordert hygienische Dichtungen für beide Anschlüsse, um eine gute Abdichtung zu gewährleisten.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und Konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen die Art, Länge und Menge der Schläuche liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:17000 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:12,70 mm (0,500")
- Max. Druck:2,4 bar (35 psi)
- Max. temperature:132 °C (270 °F)
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:I/P® Baugruppe Hygienefitting mit Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch, PharMed® BPT, I/P 88; 10 ft
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Modell:96103-88
- Length per pack:3 m (10 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–20 °C (–4 °F)
- Regulatory approvals:European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–51 °C (–60 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Garantie:Out of box
- Schlauchmaterial:PharMed® BPT
- VE:10 Feet
- Hose barb size:0,5"
- I/P Masterflex tubing size:88
Frequently Bought Together