Masterflex® L/S® Sanitary Fitting High-Performance Precision Pump Tubing Assembly, PharMed® BPT, L/S 36; 10 ft
MFLX96103-36
An jedem Ende der Baugruppe sind Fittings für den Hygienebereich mit 1/2“-Mini-Klemmen angeformt, um eine einfache Integration in Ihr hochreines System zu ermöglichen.
- Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager—die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Schlauchgröße: L/S 36
Anwendungen: Zell- und Gewebekulturarbeiten, pharmazeutische, lichtempfindliche Proben
Merkmale: Ungiftig, nicht hämolytisch, extrem geringe Permeabilität, beständig gegen Säuren, Basen und Oxidationsmittel; heißsiegelfähig, klebbar, formbar, opak-beige
Benötigt Hygienedichtungen für beide Verbindungen um eine Qualitätsversiegelung sicherzustellen
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können den von Ihnen benötigten Schlauchtyp, die Länge und Menge liefern.
- Maximale Durchflussrate:3400 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:9,70 mm (0,382")
- Max. Druck:1,4 bar (20 psi)
- Max. temperature:132 °C (270 °F)
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Baugruppe Hygienefitting mit Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch, PharMed® BPT, L/S 36; 10 ft
- Seq:19
- Environmentally Preferable:
- Modell:96103-36
- Length per pack:3 m (10 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–20 °C (–4 °F)
- Regulatory approvals:European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,3 m (27 ft.)
- Min. temperature:–51 °C (–60 °F)
- Max. vacuum:610 mm Hg (24" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Garantie:Out of box
- Schlauchmaterial:PharMed® BPT
- VE:10 Feet
- Hose barb size:0,375"
- L/S Masterflex tubing size:36
Frequently Bought Together