Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, C-Flex®, 0.51 mm ID; 50 ft
Catalog # MFLX95718-18
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Entspricht den Anforderungen verschiedener Industrien.
- Die Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Zubehör für Peristaltikpumpen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Schlauch-Innendurchmesser: 0,51 mm
Entspricht USP Klasse VI Anforderungen
Autoklavierbar
Temperaturbereich: -40 bis 135 °C (-40 bis 275 °F)
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:3,6 ml/min
- Schlauch Außen-Ø:2,31 mm (0,09")
- Schlauch Innen-Ø:0,51 mm (0,02")
- Max. Druck:1,75 bar (25,3 psi)
- Max. temperature:121 °C (250 °F)
- Pump series:C/L
- Bezeichnung:C-Flex Microboreschlauch, 0,51 mm ID, 50 ft/Pk
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):-40 °C (-40 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;Europäisches Arzneibuch;DEHP-frei;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Ja
- Min. temperature:–45 °C (–50 °F)
- Sterilisation:Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung
- Schlauchmaterial:C-Flex®
- VE:50 Feet
- C/L Masterflex Schlauchgröße:18
- Hose barb size:0,02"
Frequently Bought Together