ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transferschlauch, Tygon® 2375, 3/8" ID x 5/8“ AD; 50 Ft
Katalognr. MFLX95630-19
CE certificate
undefined
Masterflex® Transferschlauch, Tygon® 2375, 3/8" ID x 5/8“ AD; 50 Ft
Katalognr. MFLX95630-19
CE certificate
Über diesen Artikel
Lässt keine Ansammlung von Partikeln zu.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Diese transparenten Schläuche sind ideal für den Einsatz mit hoch aggressiven Chemikalien – Säuren, Basen, Ketone, Salzen und Alkohole. Weichmacherfrei, glattere innere Oberfläche, Hydrophob, minimale Ausgasung, sichere Entsorgung durch Verbrennung und Ungiftigkeit sind seine Merkmale. FDA 51 Standard konform und nach GMP hergestellt. Der Temperaturbereich beträgt -78 bis 54 °C (-108 bis 130 °F). Mit Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung sterilisierbar.
  • Schlauch Außen-Ø:
    16 mm (0.625")
  • Schlauch Innen-Ø:
    9,5 mm (0,375")
  • Wandstärke:
    3,2 mm
  • Max. Druck:
    1,7 bar (24 psi)
  • Max. temperature:
    54 °C (130 °F)
  • Farbe:
    Transparent
  • Bezeichnung:
    Transferschlauch, Tygon® 2375, 3/8" ID x 5/8“ AD; 50 Ft
  • Länge:
    15,2 m
  • Seq:
    09
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    95630-19
  • GMP compliant:
    Ja
  • Length per pack:
    15,2 m (50 ft.)
  • Regulatory approvals:
    FDA;NSF-51
  • Sterilisation method autoclave:
    Nein
  • Sterilisation method EtO:
    Ja
  • Sterilisation method gamma:
    Ja
  • Min. temperature:
    –77 °C (–108 °F)
  • Garantie:
    1 Jahr
  • Working pressure:
    1,7 bar (24 psi)
  • Clarity:
    Durchscheinend
  • Schlauchmaterial:
    Tygon® 2375 ultra chemical-resistant
  • VE:
    50 Feet
Frequently Bought Together