ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, PVDF, 11/64" ID x 1/4" OD; 25 Ft
Katalognr. MFLX95100-02
CE certificate
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, PVDF, 11/64" ID x 1/4" OD; 25 Ft
Katalognr. MFLX95100-02
CE certificate
Über diesen Artikel
Schlauch aus Fluoropolymer zu geringeren Kosten.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Dieser Schlauch ist ideal für hochreine Anwendungen und den Transport korrosiver Chemikalien—eine kostengünstige Alternative zu Fluorpolymerschläuchen. Das Material aus Polyvinylidenfluorid (PVDF) ist knickfest, weist eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit auf und ist geruchlos und ungiftig. Harz entspricht FDA-Vorgaben (21 CFR 177.2600); entspricht USP 23 Klasse VI und USDA-Vorgaben. Er hat einen Temperaturbereich von -40 bis 260 °F (-40 bis 127 °C). Kann per
Autoklav und Gammabestrahlung sterilisiert werden.
  • Schlauch Außen-Ø:
    6,4 mm (0,25")
  • Schlauch Innen-Ø:
    4,2 mm (0,171875")
  • Wandstärke:
    1,2 mm
  • Max. Druck:
    12,4 bar (180 psi)
  • Max. temperature:
    127 °C (260 °F)
  • Farbe:
    Durchscheinend
  • Bezeichnung:
    Transferschlauch, PVDF, 11/64" ID x 1/4" AD; 25 Ft
  • Länge:
    7,6 m
  • Seq:
    08
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    95100-02
  • Length per pack:
    7,6 m (25 ft.)
  • Regulatory approvals:
    FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    No
  • Sterilisation method gamma:
    Yes
  • Min. temperature:
    –40 °C (–40 °F)
  • Garantie:
    1 Month
  • Working pressure:
    12,4 bar (180 psi)
  • Clarity:
    Translucent
  • Schlauchmaterial:
    PVDF
  • VE:
    25 Feet
Frequently Bought Together