Masterflex® Ismatec® CA Click-N-Go Cassette Cartridge, 2-Stop, POM-C
Codice catalogo MFLX78001-95
Nome del fornitore: Avantor Fluid Handling
Informazioni su questo articolo
Wählen Sie neue Kassetten abhängig vom Material, Schlauchtyp und Druckkapazitäten.
- Standard des Konstruktionsmaterials ist POM-C oder optional PVDF
Es gibt zwei unterschiedliche Kassettengrößen. Die Click-N-Go-Konstruktion ermöglicht die Verwendung von Schläuchen in Systemen, in denen ein Gegendruck von bis zu 1 bar auf die Schläuche ausgeübt wird. Das Design des Druckhebels ermöglicht Systemdrücke bis zu 1.5 bar.
- Max. Druck:1 bar (14,5 psi)
- Bezeichnung:Click-N-Go Kassette / Kartusche, 2 Stopp POM-C
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:78001-95
- Tubing sizes accepted:0,13 to 3,19 mm ID
- Garantie:2 years
- Series:2-Stop
- VE:1
Pressure lever cassettes with inserts
Informazioni sul prodotto
Frequently Bought Together