Masterflex® L/S®-Pumpenkopfadapter, Avantor®
Product Details & Documents
Passen Sie Ihre Pumpe an—Montieren Sie L/S®-Pumpenköpfe an einen 56C-Rahmenmotor.
- Sie können bis zu 2 L/S® Pumpenköpfe verwenden—pumpen Sie zwei verschiedene Flüssigkeiten bei gleichen oder unterschiedlichen Flussraten
- Die Adapter aus Aluminiumguss sind IP56-klassifiziert und haben ein eingebautes Getriebe
Der Masterflex® L/S®-Pumpenkopf lässt sich mit Adaptern am 56C-Rahmenmotor befestigen (Pumpenkopf und Motor separat erhältlich). Adapter erlauben sieben unterschiedliche Pumpenkopftypen: Standard, Easy-Load®, Easy-Load ® II, High-Performance, Kassette, PTFE-Schlauch und PTFE-Membran
Mit folgender Formel können Sie die Flussrate berechnen, übersteigen Sie dabei nicht die Drehzahl des Pumpenkopfs 600 U/min: Flussrate = (Motordrehzahl/Adapterübersetzung) x Durchfluss pro Umdrehung.
Delivery information: Inklusive Befestigungsmaterial.
Technische Daten
- Maximale Durchflussrate:3400 ml/min
- Bezeichnung:L/S NEMA Typ 56C-Pumpenkopfadapter; Übersetzungsverhältnis 3,7:1; 2200 max. Motor U/min
- Seq:01
- Gehäusematerial:Painted aluminium
- Max. RPM:600 rpm
- No. of pump heads accepted:2
- Motor requirements:Min 1/4 PS; 2220 max Motor U/min
- Open-head sensor:Nein
- Drive length:146 mm (5,75")
- Garantie:2 Jahre
- Drive width:165 mm (6,5")
- Cat. No.:MFLX77495-00
- Motor mount:NEMA Typ 56C
- Modell:77495-00
- Drive height:165 mm (6,5")
- Pump series:L/S
- Mounting type:Direktkupplung
- Min. RPM:1 U/min
- Gear ratio:3,7:1