Masterflex® I/P® Pump Head Adapter for NEMA Type 56 C Motor, 194 rpm; 17.8:1 Gear Ratio
Catalog # MFLX77490-30
Supplier: Avantor Fluid Handling
2 year warranty
About this item
Schließen Sie einen beliebigen I/P®-Pumpenkopf an einen 56C-Rahmenmotor an.
- Adapter aus Aluminiumguss mit integriertem Getriebe für einfache Einrichtung
- Kompatibel mit allen I/P-Pumpenköpfen
- Geeignet für die Verwendung mit 56C-Rahmenmotoren mit 1⁄10 bis 1⁄2 PS und einer maximalen Pumpenkopfgeschwindigkeit von 650 U/min
Diese Adapter für I/P® Pumpenköpfe sind mit allen Motoren mit 56C-Rahmen kompatibel und ermöglichen das Anpassen einer Pumpe für Ihre Anwendungen. Sie können einen Motorregler für den Betrieb mit variablen Drehzahlen oder Fernsteuerung hinzufügen. Die Adapter sind mit allen I/P Pumpenköpfen kompatibel.
Delivery: Inklusive Adapter mit eingebautem Getriebe, Hardware.
- Maximale Durchflussrate:5000 ml/min
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:I/P NEMA Typ 56 C Pumpenkopfadapter, 17,8:1 Übersetzungsverhältnis des Adapters
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:77490-30
- Mounting type:Direct coupling
- Drive height:165 mm (6,5")
- Drive length:171 mm (6,75")
- Drive width:165 mm (6,5")
- Gear ratio:17,8:1
- Min. RPM:20 rpm
- Motor mount:NEMA Type 56C
- Motor requirements:1/4 hp to 1/2 hp; 4800 max motor rpm
- Open-head sensor:No
- Garantie:2 years
- VE:1
- Gehäusematerial:Painted aluminium
- Max. RPM:194 rpm
- No. of pump heads accepted:2
Frequently Bought Together