Adapter für Masterflex® I/P® Pumpenköpfe, Avantor®
I/P NEMA Typ 56 C Pumpenkopfadapter, 650 U/min max, 9,7:1 Übersetzungsverhältnis, 2, 9300 ml/min, 356 rpm, Painted aluminium
Catalog # MFLX77490-20
2 year warranty
Supplier: Avantor Fluid Handling
Adapter für Masterflex® I/P® Pumpenköpfe, Avantor®
Catalog # MFLX77490-20
Supplier: Avantor Fluid Handling
2 year warranty
Jump to:
Product Details & Documents
Schließen Sie einen beliebigen I/P®-Pumpenkopf an einen 56C-Rahmenmotor an.
- Adapter aus Aluminiumguss mit integriertem Getriebe für einfache Einrichtung
- Kompatibel mit allen I/P-Pumpenköpfen
- Geeignet für die Verwendung mit 56C-Rahmenmotoren mit 1⁄10 bis 1⁄2 PS und einer maximalen Pumpenkopfgeschwindigkeit von 650 U/min
Diese Adapter für I/P® Pumpenköpfe sind mit allen Motoren mit 56C-Rahmen kompatibel und ermöglichen das Anpassen einer Pumpe für Ihre Anwendungen. Sie können einen Motorregler für den Betrieb mit variablen Drehzahlen oder Fernsteuerung hinzufügen. Die Adapter sind mit allen I/P Pumpenköpfen kompatibel.
: Inklusive Adapter mit eingebautem Getriebe, Hardware.
Specifications
- Maximale Durchflussrate:9300 ml/min
- Bezeichnung:I/P NEMA Typ 56 C Pumpenkopfadapter, 650 U/min max, 9,7:1 Übersetzungsverhältnis
- Seq:03
- Gehäusematerial:Painted aluminium
- Max. RPM:356 rpm
- No. of pump heads accepted:2
- Motor requirements:1/4 PS bis 1/2 PS; 3600 max Motor U/min
- Open-head sensor:Nein
- Drive length:171 mm (6,75")
- Garantie:2 Jahre
- Drive width:165 mm (6,5")
- Cat. No.:MFLX77490-20
- Motor mount:NEMA Typ 56C
- Modell:77490-20
- Drive height:165 mm (6,5")
- Pump series:I/P
- Mounting type:Direktkupplung
- Min. RPM:20 U/min
- Gear ratio:9,7:1