Adapter für Masterflex® I/P® Pumpenköpfe, Avantor®
I/P NEMA Typ 56 C Pumpenkopfadapter, 650 U/min max, 3,1:1 Übersetzungsverhältnis, 2, 17000 ml/min, 650 rpm, Painted aluminium
Katalognr. MFLX77490-00
2 year warranty
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Adapter für Masterflex® I/P® Pumpenköpfe, Avantor®
Katalognr. MFLX77490-00
Anbieter: Avantor Fluid Handling
2 year warranty
Direkt zu
Product Details & Documents
Schließen Sie einen beliebigen I/P®-Pumpenkopf an einen 56C-Rahmenmotor an.
- Adapter aus Aluminiumguss mit integriertem Getriebe für einfache Einrichtung
- Kompatibel mit allen I/P-Pumpenköpfen
- Geeignet für die Verwendung mit 56C-Rahmenmotoren mit 1⁄10 bis 1⁄2 PS und einer maximalen Pumpenkopfgeschwindigkeit von 650 U/min
Diese Adapter für I/P® Pumpenköpfe sind mit allen Motoren mit 56C-Rahmen kompatibel und ermöglichen das Anpassen einer Pumpe für Ihre Anwendungen. Sie können einen Motorregler für den Betrieb mit variablen Drehzahlen oder Fernsteuerung hinzufügen. Die Adapter sind mit allen I/P Pumpenköpfen kompatibel.
Delivery information: Inklusive Adapter mit eingebautem Getriebe, Hardware.
Documents
Technische Daten
- Maximale Durchflussrate:17000 ml/min
- Bezeichnung:I/P NEMA Typ 56 C Pumpenkopfadapter, 650 U/min max, 3,1:1 Übersetzungsverhältnis
- Seq:01
- Gehäusematerial:Painted aluminium
- Max. RPM:650 rpm
- No. of pump heads accepted:2
- Motor requirements:1/4 PS bis 1/2 PS; 2015 max Motor U/min
- Open-head sensor:Nein
- Drive length:152 mm (6")
- Garantie:2 Jahre
- Drive width:165 mm (6,5")
- Cat. No.:MFLX77490-00
- Motor mount:NEMA Typ 56C
- Modell:77490-00
- Drive height:165 mm (6,5")
- Pump series:I/P
- Mounting type:Direktkupplung
- Min. RPM:20 U/min
- Gear ratio:3,1:1