Masterflex® L/S®-Service-Kits für Getriebe in digitalen Modularantrieben mit 10 bis 600 U/min
Katalognr. MFLX77300-01
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Holen Sie das Beste aus Ihren Ersatzteilen für Masterflex-Antriebe und Service-Kit heraus.
- Leicht zu installieren, vermeiden diese Service-Kits kostspielige Ausfallzeiten Ihres Zahnradpumpenkopfes.
- Für die Verwendung mit Antrieben 77301-20 und -30 geeignet.
Verlängern Sie mit diesen Ersatzteilen die Haltbarkeit Ihrer Masterflex-Pumpe.
Delivery: Enthält Getriebeeinheit (Nylonzahnrad/-welle) und Dichtung für Getriebeboxabdeckung.
- Bezeichnung:Service-Kit für Getriebe für Modulare Antriebe 77301-20/-30
- Environmentally Preferable:
- Garantie:2 Jahre
- Kompatibel mit:77301-20 oder 77301-30
- VE:1
Frequently Bought Together