About this item
Durch eine automatische Rückhaltung werden die Schläuche ohne manuelle Einstellung sicher in ihrer Position gehalten—einfach die Schläuche anbringen und die Pumpe starten.
- Neues Design und automatische Schlauchhalterung ermöglichen mehrere Schlauchgrößen—Schlauchwechsel ohne Abnehmen des Kopfes vom Antrieb möglich
- Ein Vierrollen-Rotor verbessert Druck und mechanische Stabilität bei gleichzeitig reduzierter Pulsation.
- Modell ist mit integriertem Open-Head-Sensor erhältlich—wird direkt an mit Sensoren ausgestattete Antriebe angeschlossen
- Pumpenköpfe können für Mehrkanalanwendungen gestapelt werden
- Kompaktes Design für effiziente Raumnutzung
- Zur Verwendung mit L/S®-Präzisionsschlauchgrößen geeignet
In Kombination mit einem Masterflex® L/S® Antrieb oder kompatiblen System bildet dieser Easy-Load®-II-Pumpenkopf ein einfaches und benutzerfreundliches Peristaltikpumpensystem. Der Pumpenkopf ist mit mehreren verschiedenen Schlauchgrößen kompatibel und ermöglicht so eine große Bandbreite an Flussraten. Das einzigartige Design mit Übertotpunkt-Nocke und die automatische Schlauchrückhalterung ermöglichen schnelle Schlauchwechsel und reduzieren den Wartungsaufwand erheblich.
Dieser Pumpenkopf ist mit den meisten Masterflex® L/S®-Antrieben mit einer Standard-Zapf-Schnittstelle kompatibel. Montieren Sie den Pumpenkopf mit den zwei mitgelieferten Schrauben.
- Maximale Durchflussrate:2300 ml/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S Easy-Load-II-Pumpenkopf mit langem Schaft für Präzisionsschläuche PPS/ES
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:77200-80
- Gear ratio:1:1
- Occlusion:Fixed
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Tubing retention:Automatic
- Tubing sizes accepted:L/S® 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17, L/S 18
- Volume per revolution with L/S 13 tubing:0,06 ml
- Volume per revolution with L/S 14 tubing:0,21 ml
- Volume per revolution with L/S 16 tubing:0,8 ml
- Volume per revolution with L/S 17 tubing:2,8 ml
- Volume per revolution with L/S 18 tubing:3,8 ml
- Volume per revolution with L/S 25 tubing:1,7 ml
- Garantie:2 years
- VE:1
- Rollen:Four; stainless steel
- Gehäusematerial:PPS
- Rotor material:Stainless Steel