About this item
Automatische Schlauchrückhaltung hält die Schläuche ohne manuelle Einwirkung sicher in Position—Schlauch einfach anbringen und die Pumpe starten.
- Neues Design und automatische Schlauchhalterung ermöglichen mehrere Schlauchgrößen—Schlauchwechsel ohne Abnehmen des Kopfes vom Antrieb
- Rotor mit vier Rollen verbessert die Druckleistung und mechanische Stabilität bei gleichzeitiger Reduzierung der Pulsation
- Modell mit integriertem Open-Head-Sensor erhältlich - zum direkten Anschluss an mit Sensoren ausgestattete Antriebe
- Stapelbarer Pumpenkopf eignet sich für Mehrkanalanwendungen
- Kompaktes Design für effiziente Raumnutzung
- Zur Verwendung mit L/S® Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche geeignet
- Der Rotor wird aus kaltgewalztem Stahl (CRS) für eine verbesserte Chemikalienbeständigkeit hergestellt
Diese Pumpenköpfe eignen sich für die vier L/S®-Hochleistungs-Präzisionsschlauchgrößen. Hochleistungs-Präzisionsschläuche haben eine dickere Wandstärke als Präzisionsschläuche und ermöglichen eine bessere Druckerzeugung, eine größere Ansaughöhe und eine bessere Fähigkeit zum Pumpen viskoser Flüssigkeiten.
Zum Stapeln mehrerer Köpfe (bis zu den angegebenen Grenzen Ihres Antriebs) bestellen Sie die Zwei-, Drei- oder Vierkanal-Hardware separat unter "Zubehör". Wenn zwei Easy-Load® II-Pumpenköpfe gestapelt werden, sind die Rollen um 45° versetzt - kombinieren Sie die Auslässe von zwei gestapelten Köpfen, um die Durchflusspulsation um 95 % zu reduzieren.
- Maximale Durchflussrate:2900 ml/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Easy-Load®-II-Pumpenkopf für Hochleistungs-Präzisionsschläuche, PPS-Gehäuse, CRS-Rotor
- Höhe:121 mm
- Länge:82 mm
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:77200-52
- Gear ratio:1:1
- Occlusion:Fixed
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Suction lift:8,8 m (29 ft.)
- Tubing retention:Automatic
- Tubing sizes accepted:L/S® 15, L/S 24, L/S 35, L/S 36
- Volume per revolution with L/S 15 tubing:1,7 ml
- Volume per revolution with L/S 24 tubing:2,8 ml
- Volume per revolution with L/S 35 tubing:3,8 ml
- Volume per revolution with L/S 36 tubing:4,8 ml
- Garantie:2 years
- VE:1
- Rollen:4
- Breite:127 mm
- Gehäusematerial:PPS
- Rotor material:Cold-rolled Steel