ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® Variable-Speed Compact Drive, 35 to 200 rpm; 12 VDC
Masterflex® L/S® Variable-Speed Compact Drive, 35 to 200 rpm; 12 VDC
Catalog # MFLX77200-12
CE Compliant
1 year warranty
ISO9001
undefined
Masterflex® L/S® Variable-Speed Compact Drive, 35 to 200 rpm; 12 VDC
Catalog # MFLX77200-12
CE Compliant
1 year warranty
ISO9001
  • Cloud-verbunden:
  • Nein
  • Nein
  • Steuertyp:
  • Analog
  • Analog
  • Digital dispensing:
  • No
  • No
  • Drive height:
  • 114 mm (4,5")
  • 114 mm (4,5")
  • Drive IP rating:
  • IP 22
  • IP 22
  • Drive length:
  • 165 mm (6,5")
  • 165 mm (6,5")
  • Drive width:
  • 133 mm (5,25")
  • 133 mm (5,25")
  • Min. RPM:
  • 35 rpm
  • 35 rpm
  • Motor:
  • 6 W
  • 6 W
  • Open-head sensor:
  • No
  • No
  • Pump series:
  • L/S
  • L/S
  • Remote I/O:
  • Start/stop via contact closure
  • Start/stop via contact closure
  • Reversible motor:
  • Yes
  • Yes
  • Drehzahl:
  • Variable
  • Variable
  • Speed control:
  • ±5%
  • ±5%
  • Type of pump heads accepted:
  • Standard, Easy-Load
  • Standard, Easy-Load
  • Washdown capable:
  • No
  • No
  • Current:
  • 2,4 A
  • 0,5 A
  • Frequenz:
  • 50/60 Hz
  • Spannung:
  • 12 VDC
  • 90 - 260 VAC
  • Garantie:
  • 1 year
  • 1 year
  • Currently Viewing
Specifications
About this item
Kompaktpumpenantriebe sind stapelbar für vielseitige Leistungsfähigkeit auf begrenztem Raum.
  • Flussrate: 2.1 bis 560 ml/min—Flussrate ist von der Antriebsdrehzahl und der Schlauchgröße abhängig.
  • Der stapelbare Kompaktantrieb ist perfekt für kleine Arbeitsbereiche geeignet.
  • Das lackierte Stahlgehäuse ist IP22-klassifiziert.
  • Keine komplizierte Programmierung—ein Schalter für Vorwärts/Aus/Rückwärts und eine analoge Steuerung
  • Ermöglicht das Pumpen in beide Richtungen—erlaubt das Ausspülen vor und nach dem Pumpen
  • Ein-/Ausschalten der Pumpe über Kontaktschluss.
Diese Kompaktantrieb ist perfekt für kleine Arbeitsbereiche geeignet da sie überall aufgebaut werden können. Dank der variablen Drehzahl sind sie ideal wenn Flüssigkeiten mit einer höheren Rate gepumpt werden müssen. Die Antriebe nehmen einen Easy-Load®- oder Standard-Pumpenkopf auf. Verwenden Sie Antriebe mit L/S®-Präzisionsschläuchen - für die Größen L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25 und L/S 17. Für die Größen L/S 25 und L/S 17 werden nur Silikon- und C-Flex®-Schlauchformulierungen empfohlen.
  • Maximale Durchflussrate:
    560 ml/min
  • Leistung:
    12 VDC; 2,4 A
  • Cloud-verbunden:
    Nein
  • Steuertyp:
    Analog
  • Pump series:
    L/S
  • Spannung:
    12 VDC
  • Bezeichnung:
    L/S® kompakter Antrieb mit variabler Geschwindigkeit, 35 bis 200 U/min; 12 VDC
  • Environmentally Preferable:
  • Digital dispensing:
    No
  • Drive height:
    114 mm (4,5")
  • Drive IP rating:
    IP 22
  • Drive length:
    165 mm (6,5")
  • Drive width:
    133 mm (5,25")
  • Min. RPM:
    35 rpm
  • Open-head sensor:
    No
  • Remote I/O:
    Start/stop via contact closure
  • Reversible motor:
    Yes
  • Speed control:
    ±5%
  • Type of pump heads accepted:
    Standard, Easy-Load
  • Washdown capable:
    No
  • Current:
    2,4 A
  • Motor:
    6 W
  • Drehzahl:
    Variable
  • Garantie:
    1 year
  • VE:
    1
  • Gehäusematerial:
    Painted steel
  • Max. RPM:
    200 rpm
  • No. of pump heads accepted:
    1
Frequently Bought Together