Masterflex® 4 Multi Rack for Syringe Pump, Infusion and Withdrawal Design
Katalognr. MFLX74905-61
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Holen Sie mit diesem Zubehör das Beste aus Ihren Masterflex®-Spritzenpumpen heraus.
- Optimieren Sie die Leistung Ihrer Masterflex-Pumpen
Teile und Zubehör für Masterflex Spritzenpumpen.
- Bezeichnung:4 Multirack für Spritzenpumpen, Infusions- und Entnahmedesign
- Environmentally Preferable:
- Modell:74905-61
- Syringe size accepted:60 - 140 ml
- Garantie:1 year
- VE:1
- No. of syringes:4
Frequently Bought Together