AuftragsverfolgungKontakt
Micropump® Eagle Drive™ Pumpensysteme | Avantor
Micropump® Eagle Drive™ Pumpensysteme
Zahnradpumpensysteme, Saugschuh-Pumpenkopf, 316SS/PPS/PTFE, 0-5 VDC, 0,092 ml/rev, 460 ml/min
Katalognr. MFLX74215-10
Micropump® Eagle Drive™ Pumpensysteme
Katalognr. MFLX74215-10
Micropump® Eagle Drive™ Pumpensysteme
Micropump® Eagle Drive™ Pumpensysteme
Zahnradpumpensysteme, Saugschuh-Pumpenkopf, 316SS/PPS/PTFE, 0-5 VDC, 0,092 ml/rev, 460 ml/min
Preis
SFr. 3’130.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Komplette Pumpen enthalten Kopf, Motor und einen integrierten Antrieb.
  • Elektronischer Regler mit variabler Geschwindigkeit für gleichmäßigen, pulsationsarmen Durchfluss
  • Statische Dichtungen reduzieren den Wartungsaufwand
  • Kleines Gehäuse - ideal für OEM-Einsatz
Elektromagnetisch angetriebene Präzisions-Zahnradpumpen sorgen für eine glatte, präzise und pulsationsarme Flüssigkeitsabgabe. Verbessertes Drehmoment und kompakte Größe dank NdFeB-Magneten. Geschwindigkeitskontrolle durch die Verwendung eines 0 bis 5 VDC Eingangssignal. Antriebe haben Schutz gegen Temperaturspitzen und Überlast. Wählen Sie ein System mit einem Saugschuh-Pumpenkopf, der Verschleiß, Temperatur und Druck selbst ausgleicht und einen hohen volumetrischen Wirkungsgrad gewährleistet. Pumpenköpfe mit Hohlraum bieten eine höhere Hubkapazität und eine moderate Druckkapazität; ein interner Bypass ist ein integriertes Sicherheitsmerkmal dieser Pumpenköpfe mit Hohlraum.
Lieferinformationen: Inklusive 2-ft (0,6-m) Netzkabel und Schraubendreher. Saugschuh-Servicekits enthalten: Getriebe, Saugschuh, Wellen, Skalen und Federn. Servicekits für Saugpumpen mit Hohlraum enthalten: Getriebe, Buchsen und Dichtungen.
Technische Daten
  • Förderleistung:
    0,092 ml/rev
  • Maximale Durchflussrate:
    460 ml/min
  • Bezeichnung:
    Zahnradpumpensysteme, Saugschuh-Pumpenkopf, 316SS/PPS/PTFE, 0-5 VDC
  • Cat. No.:
    MFLX74215-10
  • Garantie:
    1 Jahr
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MFLX74445-91
    Zahnradpumpen-Servicekit, für 74445-05
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 508.00