Masterflex® Edelstahl-Spritze, 200 mL, Viton® O-Ring, 1/4" Swagelok®
Katalognr. MFLX74044-54
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Ideal für den Einsatz in Masterflex® Spritzenpumpen.
- Spritzen passen auf die meisten Spritzenpumpen
- Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl 316 – bietet hervorragende chemische Beständigkeit
- Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen mit hohem Druck
- Leckagefrei bis zu einem Druck von bis zu 7000 psi
- Autoklavierbar
Diese Masterflex®-Edelstahlspritzen sind langlebig und sind beständig gegen Drücke. Edelstahl bietet eine gute Beständigkeit gegenüber den meisten aggressiven Flüssigkeiten. Der Spritzenzylinder und die Endkolben bestehen aus Edelstahl 316. Die Endkolben beider Spritzen bestehen aus Edelstahl #316. Eine Viton®-O-Ring-Dichtung zwischen Oberseite und Ende des Zylinders schützt vor Leckagen. Alle Spitzen sind mit allen Spritzen (20 bis 200 ml) der Serie austauschbar.
- Ext.Ø:47,63 mm
- Steril:-
- Typ:1/4" Swagelok
- Kapazität:200 ml
- Bezeichnung:Edelstahl-Spritze, 200 mL, Viton O-Ring, 1/4
- Länge:21,53 cm
- Material:Edelstahl
- Environmentally Preferable:
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Needle included:Nein
Frequently Bought Together