Micropump GJ Series B-Mount Cavity Gear Pump Head, SS Base, PTFE Gear, PTFE Seal; 0.91 mL/rev
Katalognr. MFLX74004-11
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Der gleichmäßige, pulsationsarme Fluss sorgt für eine präzise, leckagefreie Abgabe von Flüssigkeiten.
- Saugschuhdesigns bieten höhere Förderdrücke und -temperaturen sowie eine höhere Effizienz
- Hohlraumdesigns ohne dynamische Dichtungen für Anwendungen, die keine Lecks zulassen
Magnetisch angetriebene, Präzisions-Zahnradpumpen sorgen für eine gleichmäßige, präzise und pulsationsarme Flüssigkeitsabgabe. Der Magnetantrieb und die statischen Dichtungen halten Flüssigkeiten sicher im Inneren und potenzielle Verunreinigungen fern. Chemikalienbeständige Werkstoffe sind für eine Vielzahl von Materialien geeignet (aufgrund der benetzten Teile). Pumpenköpfe sind kompakt und einfach zu warten. Das modulare Design bietet Flexibilität—passen Sie es an Ihre spezifischen Anforderungen an.
Kontaktieren Sie unsere Anwendungsspezialisten zur weiteren Unterstützung.
- Förderleistung:0,91 ml/rev
- Max. Viskosität:1500 cP
- Seal material:PTFE
- Bezeichnung:Zahnradpumpenkopf, mit Hohlraum, Edelstahl, PEEK-Zahnrad, PTFE-Dichtung, 0.91 ml/Umdrehung
- Environmentally Preferable:
- Differential pressure:3,5 bar (50 psi)
- Duty cycle continuous:Yes
- Gear material:PTFE
- Inlet connection:0,125 NPT(F)
- Internal bypass:No
- Min. viscosity:0,5 cP
- Outlet connection:0,125 NPT(F)
- Particulates:No
- Min. temperature:–46 °C (–50 °F)
- Max. temperature:54 °C (130 °F)
- Garantie:1 year
- Body material:Stainless steel
- Series:GJ
- VE:1
- Max. motor RPM:5500 rpm
Frequently Bought Together