ContactUsLinkComponent
Micropump® L16516 A-Mount Cavity Style Pump Head; SS, PEEK, PTFE; 0,91 mL/rev
  MFLX73011-16
undefined
Micropump® L16516 A-Mount Cavity Style Pump Head; SS, PEEK, PTFE; 0,91 mL/rev
  MFLX73011-16
Gleichmäßiger, pulsationsfreier Fluss für eine präzise, leckagefreie Abgabe von Flüssigkeiten.
  • Pumpenköpfe mit Hohlraum sind für höhere Eingangsdrücke ausgelegt.
Magnetisch angetriebene, Präzisions-Zahnradpumpen sorgen für eine gleichmäßige, präzise und pulsationsarme Flüssigkeitsabgabe. Der Magnetantrieb und die statischen Dichtungen halten Flüssigkeiten sicher im Inneren und potenzielle Verunreinigungen fern. Chemikalienbeständige Werkstoffe sind für eine Vielzahl von Materialien geeignet (aufgrund der benetzten Teile). Pumpenköpfe sind kompakt und einfach zu warten. Das modulare Design bietet Flexibilität—passen Sie es an Ihre spezifischen Anforderungen an.
  • Förderleistung:
    0,91 ml/rev
  • Maximale Durchflussrate:
    4550 ml/min bei 5000 U/min
  • Max. Viskosität:
    1500 cP
  • Seal material:
    PTFE
  • Bezeichnung:
    A-Mount Pumpenkopf mit Hohlraum; SS/PEEK/PTFE; 0,91 ml/Umdrehung
  • Environmentally Preferable:
  • Wetted materials:
    316 SS, PEEK, PTFE
  • Differential pressure:
    4,8 bar (70 psi)
  • Duty cycle continuous:
    Yes, 150 to 5000 rpm
  • Gear material:
    PEEK
  • Inlet connection:
    0,125 NPT(F)
  • Internal bypass:
    No
  • Min. viscosity:
    0,2 cP
  • Outlet connection:
    0,125 NPT(F)
  • Particulates:
    No
  • Relief valve:
    No
  • Run dry:
    Under 30 seconds
  • Suction lift, wet:
    610 mm of H₂O (24" H₂O)
  • Min. temperature:
    –43 °C (–45 °F)
  • Max. temperature:
    54 °C (130 °F)
  • Garantie:
    1 year
  • Body material:
    316 stainless steel
  • Series:
    GJ-N25
  • Umkehrbar:
    +
  • VE:
    1
  • Max. motor RPM:
    10000 rpm
Frequently Bought Together