ContactUsLinkComponent
Masterflex® Durchflussmesser mit variablem Messbereich, Direktableseskala, Acrylgehäuse und Edelstahlfittings mit Ventil, 22 L/min Luft
  MFLX68560-26
undefined
Masterflex® Durchflussmesser mit variablem Messbereich, Direktableseskala, Acrylgehäuse und Edelstahlfittings mit Ventil, 22 L/min Luft
  MFLX68560-26
Entwickelt für Labor- und Anlagenprozesse mit mehreren Gasen.
  • Leicht ablesbare englische oder metrische Skalen
  • Auswechselbare Skalen für Routinegase
  • Vom Kunden umbaubare Konfigurationen für den teilweisen oder vollständigen Einbau in die Schalttafel
  • Schalttafelbefestigung mittels Sechskantmuttern
  • Einfache Demontage und Montage für die Reinigung
  • Durchflussmesser mit Edelstahlfittings und O-Ring aus Viton®
Vielseitige Durchflussmesser aus Acryl wurden speziell für Luft entwickelt. Die Messgeräte werden mit oder ohne integrierte Nadelventile mit geringer Hysterese angeboten. Messgeräte ohne Ventile können in eine Tafel eingebaut oder teilweise oder vollständig in Inline-Konfigurationen verwendet werden. Die Durchflussmesser verfügen über einen stabilen, leicht abzulesenden Schwimmer.
Warnung: Dieses Erzeugnis ist weder für medizinischen, klinischen oder chirurgischen noch für sonstigen Einsatz am Patienten ausgelegt oder zugelassen.
  • Maximale Durchflussrate:
    22000 ml/min
  • Genauigkeit:
    ±5% des Messbereichs
  • Max. Druck:
    100 psi
  • Bezeichnung:
    Durchflussmesser mit Ventil, für Luft, 22 L/min, 1/8" NPT(F) SS-Verbindungen
  • Seq:
    26
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    68560-26
  • Wetted materials:
    316 SS
  • O-Ring material:
    Viton®
  • Max. Betriebstemperatur:
    65 °C (150 °F)
  • Garantie:
    1 Jahr
  • VE:
    1
  • Gehäusematerial:
    Acrylic
  • Fitting material:
    316 Edelstahlfühler
  • Media type:
    Luft
  • Valve:
    Ja
Frequently Bought Together