ContactUsLinkComponent
Masterflex® Durchflussmesser mit variablem Messbereich, Direktableseskala, Acrylgehäuse und Messingfittings mit Ventil, 8,5 L/min Luft
Masterflex® Durchflussmesser mit variablem Messbereich, Direktableseskala, Acrylgehäuse und Messingfittings mit Ventil, 8,5 L/min Luft
Catalog # MFLX68560-17
undefined
Masterflex® Durchflussmesser mit variablem Messbereich, Direktableseskala, Acrylgehäuse und Messingfittings mit Ventil, 8,5 L/min Luft
Catalog # MFLX68560-17
About this item
Entwickelt für Labor- und Anlagenprozesse mit mehreren Gasen.
  • Leicht ablesbare englische oder metrische Skalen
  • Auswechselbare Skalen für Routinegase
  • Vom Kunden umbaubare Konfigurationen für den teilweisen oder vollständigen Einbau in die Schalttafel
  • Schalttafelbefestigung mittels Sechskantmuttern
  • Einfache Demontage und Montage für die Reinigung
  • Durchflussmesser mit Messingfittings und O-Ring aus Viton®
Vielseitige Durchflussmesser aus Acryl wurden speziell für Luft entwickelt. Die Messgeräte werden mit oder ohne integrierte Nadelventile mit geringer Hysterese angeboten. Messgeräte ohne Ventile können in eine Tafel eingebaut oder teilweise oder vollständig in Inline-Konfigurationen verwendet werden. Die Durchflussmesser verfügen über einen stabilen, leicht abzulesenden Schwimmer.
Warnung: Dieses Erzeugnis ist weder für medizinischen, klinischen oder chirurgischen noch für sonstigen Einsatz am Patienten ausgelegt oder zugelassen.
  • Maximale Durchflussrate:
    8,5 L/min
  • Genauigkeit:
    ±5% des Messbereichs
  • Max. Druck:
    100 psi
  • Bezeichnung:
    Durchflussmesser für Luft aus Acryl mit Ventil, Messing, 8,5 L/min
  • Seq:
    17
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    68560-17
  • Wetted materials:
    Messing
  • O-Ring material:
    Viton®
  • Max. Betriebstemperatur:
    65 °C (150 °F)
  • Garantie:
    1 Jahr
  • VE:
    1
  • Gehäusematerial:
    Acrylic
  • Fitting material:
    Messing
  • Media type:
    Luft
  • Valve:
    Ja
Frequently Bought Together