Masterflex® Fitting, Polypropylene, Straight, Male Luer Lock to Thread, 9/16" Hex x 1/4-18; 25/PK
Katalognr. MFLX45518-88
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Leichter Übergang zwischen Luer-Fittings und UNF- oder NPT-Gewinde.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
- Verbindungstyp: Außen-Luer-Lock auf Schlauchnippel, 9/16" Hex x 1/4-18
Diese Adapter biete einen Übergang zwischen Luer-Fittings und UNF- oder NPT-Gewinde. Außen-Luer- wie Innen-Luer-Verbindungen sind verfügbar. Alle Gewindeverbindungen sind Außengewinde.
- Verbindungstyp:Male Luer to Thread
- Flow pattern:Straight
- Bezeichnung:Adapter, Polypropylen, Außen-Luer auf 1/4-18 Gewinde, 25/Packung
- Seq:10
- Environmentally Preferable:
- Modell:45518-88
- Connection type (port 1):Male luer lock
- Connection type (port 2):¼-18 NPT thread
- No. of ports:2
- VE:25
- Fitting material:Polypropylene
- Thread size UNF(M) (port 1):¼"-28
Frequently Bought Together