Masterflex® Fitting, Polypropylen, Gerade, Adapter Außen-Luer-Lock auf Gewinde, 10-32; 25/Pk
Catalog # MFLX45518-84
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Leichter Übergang zwischen Luer-Fittings und UNF- oder NPT-Gewinde.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
Diese Adapter biete einen Übergang zwischen Luer-Fittings und UNF- oder NPT-Gewinde. Außen-Luer- wie Innen-Luer-Verbindungen sind verfügbar. Alle Gewindeverbindungen sind Außengewinde.
- Verbindungstyp:Male Luer to Thread
- Flow pattern:Straight
- Bezeichnung:Adapter, Polypropylen, Außen-Luer auf 10-32 Gewinde, 25/Packung
- Seq:08
- Environmentally Preferable:
- Modell:45518-84
- Connection type (port 1):Luer-Lock mit Außenkegel
- Connection type (port 2):10-32 spezielles konisches Gewinde
- No. of ports:2
- VE:25
- Fitting material:Polypropylene
- Thread size UNF(M) (port 1):10-32
Frequently Bought Together