Masterflex® Fitting, Polypropylene, Straight, Male Luer Lock to Threaded Adapter, 1/4-28 UNF; 25/PK
MFLX45518-82
CE certificate
Leichter Übergang zwischen Luer-Fittings und UNF- oder NPT-Gewinde.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
- Verbindungstyp: Außen-Luer-Lock mit auf Schlauchnippel, 1/4- 28 UNF
Diese Adapter biete einen Übergang zwischen Luer-Fittings und UNF- oder NPT-Gewinde. Außen-Luer- wie Innen-Luer-Verbindungen sind verfügbar. Alle Gewindeverbindungen sind Außengewinde.
- Verbindungstyp:Male Luer to Thread
- Flow pattern:Straight
- Bezeichnung:Adapter, Polypropylen, Außen-Luer auf 1/4-28 UNF Gewinde, 25/Packung
- Seq:07
- Environmentally Preferable:
- Modell:45518-82
- Connection type (port 1):Male luer lock
- Connection type (port 2):¼-28 UNF
- No. of ports:2
- VE:25
- Fitting material:Polypropylene
- Thread size UNF(M) (port 1):¼"-28
Frequently Bought Together