Masterflex® Fitting, Polypropylene, Tee, Female Luer to Female Luer to Female Luer Adapter; 25/PK
Katalognr. MFLX45508-56
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Vollständige Materialrückverfolgbarkeit durch Sicherstellung der Prozessintegrität.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
- Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
- Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
- Manufactured from 100% virgin raw materials in a Class 100000 environment
Diese Luer-Fittings sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Spritzen oder kleine Schläuche. Hergestellt in Übereinstimmung mit ISO 594-1-Standards, sind diese Fitting gereinigt, geprüft und vollständig rückverfolgbar. Alle Teile halten enge Maßtoleranzen ein für eine erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit.
- Verbindungstyp:Female Luer Union
- Flow pattern:T
- Bezeichnung:Adapter Luer-T-Stück, Innen x Innen x Innen, PP, 25/Pk
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:45508-56
- Connection type (port 1):Female luer
- Connection type (port 2):Female luer
- Connection type (port 3):Female luer
- No. of ports:3
- VE:25
- Fitting material:Polypropylene
Frequently Bought Together